4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912706-1G OR912706-5G
APOSOR912706-1GEA 67.2 EUR
APOSOR912706-1G APOSOR912706-5G
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid 98%
4-Pyrid-2-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Smeltpunt: 237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01830093
CAS nummer: 4385-62-0