Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912742-1G OR912742-5G
APOSOR912742-1GEA 0 EUR
APOSOR912742-1G APOSOR912742-5G
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179041
CAS nummer: 315718-05-9