3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR912752-1G
OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA
474
EUR
APOSOR912752-1G
APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Formule:
C₇H₇NO Kookpunt: 60…61 °C/0,5mmHg Vlampunt: 99 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD02181145 CAS nummer: 74663-96-0 |