3-Bromo-7-nitroindole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR912799-1G OR912799-25G OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA 76.4 EUR
APOSOR912799-1G APOSOR912799-25G APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02684155
CAS nummer: 397864-11-8