2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912806-1G OR912806-250MG
APOSOR912806-1GEA 636 EUR
APOSOR912806-1G APOSOR912806-250MG
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684437
CAS nummer: 609-69-8