(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912826-1G OR912826-5G
APOSOR912826-1GEA 145 EUR
APOSOR912826-1G APOSOR912826-5G
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde 95%
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093997
CAS nummer: 78008-36-3