4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912839-10G OR912839-1G OR912839-5G
APOSOR912839-10GEA 505 EUR
APOSOR912839-10G APOSOR912839-1G APOSOR912839-5G
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1019512-92-5