4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912842-1G
OR912842-250MG
OR912842-5G
APOSOR912842-1GEA
0
EUR
APOSOR912842-1G
APOSOR912842-250MG
APOSOR912842-5G
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
4-Ethyl-6-hydroxy-2-methylpyrimidine
Formule:
C₇H₁₀N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03265397 CAS nummer: 52421-75-7 |