1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912852-1G OR912852-250MG
APOSOR912852-1GEA 435 EUR
APOSOR912852-1G APOSOR912852-250MG
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(3-Amino-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
Formule: C₇H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411638
CAS nummer: 342899-35-8