3-Aminobutan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912855-10G OR912855-1G OR912855-5G
APOSOR912855-10GEA 70.1 EUR
APOSOR912855-10G APOSOR912855-1G APOSOR912855-5G
3-Aminobutan-1-ol 97%
3-Aminobutan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412694
CAS nummer: 2867-59-6