8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912859-1G OR912859-250MG
APOSOR912859-1GEA 271 EUR
APOSOR912859-1G APOSOR912859-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 88751-05-7