2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912868-1G OR912868-250MG
APOSOR912868-1GEA 351 EUR
APOSOR912868-1G APOSOR912868-250MG
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₇H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426025
CAS nummer: 63604-59-1