N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913010-10G
OR913010-25G
APOSOR913010-10GEA
184
EUR
APOSOR913010-10G
APOSOR913010-25G
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115408 CAS nummer: 19499-61-7 |