3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913011-1G OR913011-250MG
APOSOR913011-1GEA 438 EUR
APOSOR913011-1G APOSOR913011-250MG
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile 95%
3-tert-Butylsulphanylpyridine-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116127
CAS nummer: 178811-40-0