N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913033-1G OR913033-5G
APOSOR913033-1GEA 68.7 EUR
APOSOR913033-1G APOSOR913033-5G
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)methanamine
Formule: C₆H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04625435
CAS nummer: 58255-18-8