(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2,3-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
OR913034-1G OR913034-5G
APOSOR913034-1GEA 38 EUR
APOSOR913034-1G APOSOR913034-5G
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04632069
CAS nummer: 731827-07-9