2,4-Dimethoxythiophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913049-1G OR913049-5G OR913049-250MG
APOSOR913049-1GEA 186 EUR
APOSOR913049-1G APOSOR913049-5G APOSOR913049-250MG
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
2,4-Dimethoxythiophenol
Formule: C₈H₁₀O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973436
CAS nummer: 18906-37-1