5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913075-1G OR913075-250MG
APOSOR913075-1GEA 41.9 EUR
APOSOR913075-1G APOSOR913075-250MG
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C9H8N2O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663986
CAS nummer: 1201-24-7