3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913118-1G OR913118-5G
APOSOR913118-1GEA 96.4 EUR
APOSOR913118-1G APOSOR913118-5G
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864810
CAS nummer: 852180-74-6