(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913124-10G OR913124-1G OR913124-5G
APOSOR913124-10GEA 913 EUR
APOSOR913124-10G APOSOR913124-1G APOSOR913124-5G
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864823
CAS nummer: 25373-56-2