7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913136-1G OR913136-5G
APOSOR913136-1GEA 24.6 EUR
APOSOR913136-1G APOSOR913136-5G
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203634
CAS nummer: 30448-16-9