3-Cyanophenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913147-10G OR913147-1G OR913147-5G
APOSOR913147-10GEA 289 EUR
APOSOR913147-10G APOSOR913147-1G APOSOR913147-5G
3-Cyanophenylacetic acid 98%
3-Cyanophenylacetic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411079
CAS nummer: 1878-71-3