5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913177-10G
OR913177-1G
OR913177-5G
APOSOR913177-10GEA
388
EUR
APOSOR913177-10G
APOSOR913177-1G
APOSOR913177-5G
5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid 97%
5-Isopropylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule:
C₇H₉NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06738923 CAS nummer: 89776-74-9 |