(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-((trimethylsilyl)methyl)ethanamine
OR913189-1G OR913189-5G
APOSOR913189-1GEA 256 EUR
APOSOR913189-1G APOSOR913189-5G
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Formule: C₁₄H₂₅NOSi
MW: 251.4399 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798959
CAS nummer: 133407-38-2