3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913214-1G OR913214-250MG
APOSOR913214-1GEA 24.9 EUR
APOSOR913214-1G APOSOR913214-250MG
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07082699
CAS nummer: 40621-84-9