4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913227-1G OR913227-5G
APOSOR913227-1GEA 81.8 EUR
APOSOR913227-1G APOSOR913227-5G
4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Formule: C₉H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368615
CAS nummer: 81015-49-8