6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 114 EUR
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Formule: C₅H₅IN₂
Smeltpunt: 109…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07779511
CAS nummer: 88511-25-5