5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913275-1G OR913275-5G
APOSOR913275-1GEA 141 EUR
APOSOR913275-1G APOSOR913275-5G
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781624
CAS nummer: 518987-35-4