5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913281-1G OR913281-5G
APOSOR913281-1GEA 78.9 EUR
APOSOR913281-1G APOSOR913281-5G
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one 95%
5-Acetyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782089
CAS nummer: 64483-69-8