3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913296-1G OR913296-250MG
APOSOR913296-1GEA 141 EUR
APOSOR913296-1G APOSOR913296-250MG
3-Acetyl-6-methoxyindole 95%
3-Acetyl-6-methoxyindole
Formule: C11H11NO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062615
CAS nummer: 99532-52-2