(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-tert-Butyl (2-oxopiperidin-3-yl)carbamate, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one, 3-BOC protected
OR913300-1G OR913300-5G
APOSOR913300-1GEA 36.6 EUR
APOSOR913300-1G APOSOR913300-5G
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₃
Smeltpunt: 100…103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08166304
CAS nummer: 92235-39-7