4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913381-100MG OR913381-1G OR913381-250MG
APOSOR913381-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR913381-100MG APOSOR913381-1G APOSOR913381-250MG
4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
4-Butylpiperidine hydrochloride
Formule: C₉H₂₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025421
CAS nummer: 372195-85-2