4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913383-10G OR913383-1G OR913383-5G
APOSOR913383-10GEA 456 EUR
APOSOR913383-10G APOSOR913383-1G APOSOR913383-5G
4-(2-Methoxyethoxy)aniline 98%
4-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03004838
CAS nummer: 33311-29-4