4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913549-1G OR913549-5G
APOSOR913549-1GEA 46.8 EUR
APOSOR913549-1G APOSOR913549-5G
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839885
CAS nummer: 809273-70-9