2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913588-1G OR913588-5G
APOSOR913588-1GEA 0 EUR
APOSOR913588-1G APOSOR913588-5G
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole 96%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024537
CAS nummer: 14804-39-8