(S)-(-)-Bromosuccinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913781-1G
OR913781-5G
APOSOR913781-1GEA
96.4
EUR
APOSOR913781-1G
APOSOR913781-5G
(S)-(-)-Bromosuccinic acid 95%
(S)-(-)-Bromosuccinic acid
Formule:
HOOCBrCHCH₂COOH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153931 CAS nummer: 20859-23-8 |