(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913782-1G OR913782-250MG
APOSOR913782-1GEA 476 EUR
APOSOR913782-1G APOSOR913782-250MG
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol 97%
(S)-(-)-2-Methyl-1,4-butanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671566
CAS nummer: 70423-38-0