(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913786-10G OR913786-1G OR913786-5G
APOSOR913786-10GEA 502 EUR
APOSOR913786-10G APOSOR913786-1G APOSOR913786-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460918
CAS nummer: 14590-53-5