(S)-(+)-Ketopinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913787-1G OR913787-5G
APOSOR913787-1GEA 0 EUR
APOSOR913787-1G APOSOR913787-5G
(S)-(+)-Ketopinic acid 95%
(S)-(+)-Ketopinic acid
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168053
CAS nummer: 40724-67-2