3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9139-1G OR9139-250MG
APOSOR9139-1GEA 152 EUR
APOSOR9139-1G APOSOR9139-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formule: C₈H₈N₄
Smeltpunt: 102…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271899
CAS nummer: 176032-78-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III