(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
OR914027-1G OR914027-5G
APOSOR914027-1GEA 54.1 EUR
APOSOR914027-1G APOSOR914027-5G
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114347
CAS nummer: 130312-01-5