1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914164-10G OR914164-1G OR914164-5G
APOSOR914164-10GEA 680 EUR
APOSOR914164-10G APOSOR914164-1G APOSOR914164-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1743-01-7