1,4-Dichloroisoquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914185-10G OR914185-1G OR914185-5G
APOSOR914185-10GEA 283 EUR
APOSOR914185-10G APOSOR914185-1G APOSOR914185-5G
1,4-Dichloroisoquinoline 98%
1,4-Dichloroisoquinoline
Formule: C₉H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664199
CAS nummer: 15298-58-5