8-Amino-2-methylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methylquinolin-8-amine, 8-Aminoquinaldine
OR914209-100G OR914209-25G
APOSOR914209-100GEA 430 EUR
APOSOR914209-100G APOSOR914209-25G
8-Amino-2-methylquinoline 98%
8-Amino-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023998
CAS nummer: 18978-78-4