2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914215-1G OR914215-5G
APOSOR914215-1GEA 87.6 EUR
APOSOR914215-1G APOSOR914215-5G
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 98%
2-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834807
CAS nummer: 13627-49-1