3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914253-10G OR914253-1G OR914253-5G
APOSOR914253-10GEA 683 EUR
APOSOR914253-10G APOSOR914253-1G APOSOR914253-5G
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00968939
CAS nummer: 101682-68-2