2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914260-1G OR914260-250MG
APOSOR914260-1GEA 110 EUR
APOSOR914260-1G APOSOR914260-250MG
2-Bromo-5-cyano-3-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-3-picoline
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095063
CAS nummer: 374633-37-1