6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914279-1G OR914279-5G OR914279-10G
APOSOR914279-1GEA 33.7 EUR
APOSOR914279-1G APOSOR914279-5G APOSOR914279-10G
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664008
CAS nummer: 101774-27-0