2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914307-10G OR914307-1G OR914307-5G
APOSOR914307-10GEA 0 EUR
APOSOR914307-10G APOSOR914307-1G APOSOR914307-5G
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09040530
CAS nummer: 20357-21-5