3-Bromo-4-chloroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914348-25G OR914348-100G OR914348-500G
APOSOR914348-25GEA 26.3 EUR
APOSOR914348-25G APOSOR914348-100G APOSOR914348-500G
3-Bromo-4-chloroaniline 98%
3-Bromo-4-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173905
CAS nummer: 823-54-1